1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,4-Difluoronitrobenzene
241930250 241931000
ACRO241930250EA 1350 NOK
ACRO241930250 ACRO241931000
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene 99%
1,2-Difluoro-4-nitrobenzene
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MW: 159,09 g/mol
Kokepunkt: 80…81 °C (14 mmHg)
Tetthet: 1,441 g/cm³
Flash punkt: 80 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007198
CAS-nummer: 369-34-6
EINECS: 206-718-2
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %