1-fluor-2-nitrobensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: o-Fluoronitrobenzene, 2-Fluoronitrobenzene
119480100 119480500 119482500
ACRO119480100EA 335 NOK
ACRO119480100 ACRO119480500 ACRO119482500
1-fluor-2-nitrobensen 99%
1-fluor-2-nitrobensen
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Kokepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 9…6 °C
Tetthet: 1,335 g/cm³
Flash punkt: 94 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007048
CAS-nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
FN: 2810
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5307 to 1.5327 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %