1-fluor-4-nitrobensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
119491000 119495000
ACRO119491000EA 925 NOK
ACRO119491000 ACRO119495000
1-fluor-4-nitrobensen 99%
1-fluor-4-nitrobensen
Formel: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Kokepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 27 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³
Flash punkt: 83 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007282
CAS-nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to dark brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5302 to 1.5322 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %