3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
303370050 303370010
ACRO303370050EA 1625 NOK
ACRO303370050 ACRO303370010
3-Fluoro-4-nitrophenol 99%
3-Fluoro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Smeltepunkt: 92…95 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041251
CAS-nummer: 394-41-2
EINECS: 206-895-6
FN: 2811
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 95 °C
GC ≥98.5 %