2,3,5,6-Tetrafluorfenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
188390050 188390250
ACRO188390050EA 740 NOK
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tetrafluorfenol 98%
2,3,5,6-Tetrafluorfenol
Formel: C₆H₂F₄O
MW: 166,07 g/mol
Kokepunkt: 140 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 33…38 °C
Flash punkt: 79 °C
MDL nummer: MFCD00002157
CAS-nummer: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
FN: 2923
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %