5-Iodovanillin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-3-iodo-5-methoxybenzaldehyde
156670050 156670250
ACRO156670050EA 360 NOK
ACRO156670050 ACRO156670250
5-Iodovanillin 97%
5-Iodovanillin
Formel: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Kokepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 180…184 °C
MDL nummer: MFCD00006941
CAS-nummer: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01