4-Iodbensonitril 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-Iodobenzonitrile
412380250 412380050
ACRO412380250EA 3325 NOK
ACRO412380250 ACRO412380050
4-Iodbensonitril 99%
4-Iodbensonitril
Formel: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 125…128 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00051310
CAS-nummer: 3058-39-7
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to yellow-brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 128 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene