4-Iodoanisole 98%
Leverandør: Thermo Scientific
122320250 122321000 122325000
ACRO122320250EA 560 NOK
ACRO122320250 ACRO122321000 ACRO122325000
4-Iodoanisole 98%
4-Iodoanisole
Formel: C₇H₇IO
MW: 234,04 g/mol
Kokepunkt: 237 °C (726 mmHg)
Smeltepunkt: 46…51 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001056
CAS-nummer: 696-62-8
EINECS: 211-798-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to brown Crystalline powder and/or chunks (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %