3-Iodophenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
249700250 249700050
ACRO249700250EA 2025 NOK
ACRO249700250 ACRO249700050
3-Iodophenol 99%
3-Iodophenol
Formel: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Smeltepunkt: 38…43 °C
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002261
CAS-nummer: 626-02-8
EINECS: 210-923-2
ADR: 9,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown or grey or purple or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 37 to 43 °C
GC ≥98.5 %