4-Iodophenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
122390100 122390250 122391000
ACRO122390100EA 850 NOK
ACRO122390100 ACRO122390250 ACRO122391000
4-Iodophenol 99%
4-Iodophenol
Formel: C₆H₅IO
MW: 220,01 g/mol
Kokepunkt: 287 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 89…94 °C
Tetthet: 2,13 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002327
CAS-nummer: 540-38-5
EINECS: 208-745-5
FN: 3261
ADR: 8,III
Merck Indeks: 13,05058
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 94 °C
GC ≥98.5 %