Metyloransje, ren indicator
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
151421000 151425000
ACRO151421000EA 750 NOK
ACRO151421000 ACRO151425000
Metyloransje, ren indicator
Metyloransje
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Kokepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >300 °C
Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
FN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06127
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.1 % in water) Clear
UV Lambda max 461 to 469 nm (in 0.01N NaOH)
Visual transition interval from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)