Metyloransje ACS
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
414660100 414660250 414661000
ACRO414660100EA 430 NOK
ACRO414660100 ACRO414660250 ACRO414661000
Metyloransje ACS
Metyloransje
Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327,34 g/mol
Kokepunkt: ∼90 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >300 °C
Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 38 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
FN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06127
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 3.2 (pink or red) to pH 4.4 (yellow)
Clarity of solution Passes test
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ