Metyloransje
Leverandør: Thermo Scientific
|
Danger
|
A17604.22
A17604.36
A17604.22EA
565
NOK
A17604.22
A17604.36
Metyloransje
Metyloransje
CAS No.: 547-58-0
Molecular Formula: C14H14N3NaO3S
Formula Weight: 327.34
Odour: Weak, characteristic
pH: 6.5
Melting Point:
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Kokepunkt: ∼90 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: >300 °C Tetthet: ∼1 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 38 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007502 CAS-nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 FN: 3143 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 14,6105 |