Metyloransje ACS, Reag. Ph. Eur.
Leverandør: Merck
|
Danger
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01322.0100EA
2420
NOK
1.01322.0100
1.01322.1000
1.01322.0025
Metyloransje ACS, Reag. Ph. Eur.
Metyloransje
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S MW: 327,34 g/mol Kokepunkt: ∼90 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: > 300 °C Tetthet: ∼1 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 38 °C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00007502 CAS-nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 FN: 3143 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 12,06180 |
Spesifikasjon Testresultater
Solubility | 5 g/l (20 °C) |
Melting Point |
|
Molar Mass | 327.34 g/mol |
Bulk Density | 200 - 400 kg/m3 |
pH | 6.5 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |