N,N-Dimetylanilin 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
115920010 115920025 115920050 115920100
ACRO115920010EA 825 NOK
ACRO115920010 ACRO115920025 ACRO115920050 ACRO115920100
N,N-Dimetylanilin 99%
N,N-Dimetylanilin
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Kokepunkt: 193…194 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 1.5…2.5 °C
Tetthet: 0.95 g/cm³
Flash punkt: 63 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008304
CAS-nummer: 121-69-7
EINECS: 204-493-5
FN: 2253
ADR: 6.1 II
Merck Indeks: 13,03261
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %