VWR®, Glassfiberfiltre
Leverandør: VWR Collection
516-0858EA 330 NOK
516-0858 516-0859 516-0860 516-0861 516-0862 516-0863 516-0864 516-0865 516-0866 516-0867 516-0868 516-0869 516-0870 516-0871 516-0872 516-0873 516-0874 516-0875 516-0876 516-0877 516-0879 516-0878 516-0881 516-0882 516-0883 516-0884 516-0885 516-0886 516-0887 516-0888 516-0890 516-0889 516-0343 516-0345 516-0344 516-0346 516-0347 516-0348
VWR®, Glassfiberfiltre
Filter Glassfiberfilter
Binder-free glass fibre filters feature fast flow rates, high loading capacity, wide thermal tolerance and excellent precipitate retention.
Grade 691: Ideal for radioimmunoassy of weak beta emitters by scintillation counting and for filtration of precipitated proteins, cells and cell debris. Also used for gravimetric determination of airborne particulates and air pollution monitoring.
Klasse 692: Anbefales for bruk ved filtrering av rester av faste stoffer i industrielt avfall og som forfiltre for membraner.
Klasse 693: Brukes til rensing og overvåking av rester av faste stoffer iMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Nr. 691 696 692 693 698
Environmentally Preferable
Vekt 65 g/m²
Thickness 0,26 mm 0,28 mm 0,7 mm 0,26 mm 0,45 mm
Partikkelretensjon 1,6 µm 1,5 µm 1,0 µm 1,2 µm 0,7 µm
Filtreringshastighet 60 s (Herzberg) 60 s (Herzberg) 100 s (Herzberg)
Spengtrykk ved tørr tilstand 1,75 psi 2,5 psi 7 psi 2,2 psi 5 psi