Anilin 99.8%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Aminobenzene, Phenylamine
158190010 158190050 158190025 158191000
ACRO158190010EA 780 NOK
ACRO158190010 ACRO158190050 ACRO158190025 ACRO158191000
Anilin 99.8%, ren
Aniline
Formel: C₆H₅NH₂
MW: 93,13 g/mol
Kokepunkt: 181…185 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –6,2 °C
Tetthet: 1,0213 g/cm³
Flash punkt: 76 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007629
CAS-nummer: 62-53-3
EINECS: 200-539-3
FN: 1547
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,00661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fc5b5071f5a578057c8a7c1c4855ca964c4d840&vid=4f9c118a47c84e5b067d971f00a4eee6dc846d80&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5875 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.75 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %