Prøvetaker, universell prøvetaker med oppsugingslansett
Leverandør: Bürkle
UniSampler
300-1041EA 7800 NOK
300-1041
Prøvetaker, universell prøvetaker med oppsugingslansett
Prøvetakere Væskeprøvetakere
Innsamlingslansetten består av et indre rør og et ytre rør. Oppsugingsposisjonen kan varieres trinnløst med det ytre røret innenfor en høyde på 0 til 48 cm.
  • Oppsugingsrør av PP, sugeslange av PVC
  • Universell flaskeadapter laget av PVC, for flaskehalser med nominelt mål på Ø 24, 32, 39 og 50 mm
Leveringsinformasjon: Inkl. fem prøveflasker av hver av PP 250 ml og 500 ml, vakuumpumpe, adapter til prøveflasker 100 å 1000 ml, 20 flaskeforseglinger.