Prøveøser, hevert
Leverandør: BURKLE
5315-0050 5315-0200 5315-0100 5315-0300
BURK5315-0050EA 1575 NOK
BURK5315-0050 331-2113 BURK5315-0100 BURK5315-0300
Prøveøser, hevert
Prøvetakere Prøveøser
Prøveøse til enkel ekstraksjon av flytende prøver.
  • PP, gjennomsiktig
  • Mulig med stikkprøver og prøvetaking ved flere dybder
  • Tilbakeslagsventil i øvre ende, kuleventil i nedre ende