Beholdere, vid åpning, med skrukorker
Leverandør: KARTELL
5550 5551 5560 5561
KART5550EA 6325 NOK
KART5550 KART5551 KART5560 KART5561
Beholdere, vid åpning, med skrukorker
Prøvecontainere Beholdere, generelt bruk
PP, translucent, wide mouth, with screw cap lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
Available sterile single packed and not sterile.
NB: *Produktet/produktene på denne siden er utenfor omfanget av EU -direktivet 2019/904