QualiSampler-sett
Leverandør: BURKLE
5330-1001 5330-1000
331-2181EA 27650 NOK
331-2181 331-2182
QualiSampler-sett
Prøvetakere Væskeprøvetakere
Complete handy set combining the LiquiSampler and the ViscoSampler with practical accessories.
Leveringsinformasjon: Settet består av LiquiSampler 100 cm, ViscoSampler 100 cm, etui, 5 prøveflasker og rengjøringsbørste.