Vevskassetter i QuickLoad™-deksler, Swingsette™, M517SL
Leverandør: Simport Scientific
M517-10SL M517-11SL M517-12SL M517-2SL M517-3SL M517-4SL M517-5SL M517-6SL M517-7SL M517-8SL M517-9SL
720-1471EA 2250 NOK
720-1471 720-1472 720-1473 720-1477 720-1478 720-1479 720-1480 720-1481 720-1482 720-1483 720-1484
Vevskassetter i QuickLoad™-deksler, Swingsette™, M517SL
Innstøpningskassetter Vevsbehandlingskassetter
Acetal polymer.
  • Hengslet lokk leveres i separat emballasje for å gjøre det enklere å bruke kassettene med kommersielle trykkerier; stor flik for å gjøre åpningen enklere
  • Engangsplastkassetter er svært motstandsdyktige mot histologiske løsemidler
  • Avlange åpninger for god væskeutveksling
  • Forside skråstilt 45° for å kunne brukes med visse automatiske merkesystemer
Forpakning: Hver boks inneholder 10 hylster med 75 kassetter og 10 poser med 75 lokk.