3-Nitroanilin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: m-Nitroaniline
128361000 128365000
ACRO128361000EA 530 NOK
ACRO128361000 ACRO128365000
3-Nitroanilin 98%
3-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Kokepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 111…114 °C
Tetthet: 0,9 g/cm³ (25 °C)
Flash punkt: 196 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007782
CAS-nummer: 99-09-2
EINECS: 202-729-1
FN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,06679
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to ochre to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 114 °C
GC ≥97.5 %