4-Nitroanilin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: p-Nitroaniline, pNA
128375000 128371000 128370025
ACRO128375000EA 2150 NOK
ACRO128375000 ACRO128371000 ACRO128370025
4-Nitroanilin 99%
4-Nitroanilin
Formel: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Kokepunkt: 332 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 146…151 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 199 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007858
CAS-nummer: 100-01-6
EINECS: 202-810-1
FN: 1661
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 12,06681
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 147 to 151 °C
GC ≥98.5 %