2,4-Dinitroaniline stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
Stabilisering: fuktet med vann
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03248.0005 8.03248.0250
8.03248.0005EA 363 NOK
8.03248.0005 8.03248.0250
2,4-Dinitroaniline stabilised for syntese, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitroaniline
Formel: C₆H₅N₃O₄
MW: 183,12 g/mol
Kokepunkt: 401 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 177…178 °C
Tetthet: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 224 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007151
CAS-nummer: 97-02-9
EINECS: 202-553-5
FN: 1596
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,03298
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1 g/l (20 °C)
Melting Point 177 - 180 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 300 °C decomposes
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (25 °C)
Flash Point 224 °C
pH 7 (1 g/l, H2O)
Ignition Point 365 °C