3,4,5-Trimetoksyanilin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
139900100 139900250
ACRO139900100EA 800 NOK
ACRO139900100 ACRO139900250
3,4,5-Trimetoksyanilin 97%
3,4,5-Trimetoksyanilin
Formel: C₉H₁₃NO₃
Kokepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 110…113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008393
CAS-nummer: 24313-88-0
EINECS: 246-154-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 113 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %