Øyevaskstasjon, First Eyd
Leverandør: KARTELL
2386 2384 0238500 0238600 0238700
KART2386EA 0 NOK
KART2386 KART2384 KART0238500 KART0238600 KART0238700
Øyevaskstasjon, First Eyd
Førstehjelpsutstyr Øyeskyllestasjon
Øyeskyllestasjon støpt i sterk, støtsikker polystyren. Flasken må bestilles separat og kan fylles med destillert vann eller annen medisinsk væske for oftalmisk bruk.
  • Tydelige instruksjoner (på engelsk og fransk) er trykt på støttestativet
  • Enkel å feste på veggen