3-Nitrophenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: m-Nitrophenol
172300100 172300500 172302500
ACRO172300100EA 705 NOK
ACRO172300100 ACRO172300500 ACRO172302500
3-Nitrophenol 99%
3-Nitrophenol
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Kokepunkt: 194 °C (70 mmHg)
Smeltepunkt: 94…98 °C
Tetthet: 1,49 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007240
CAS-nummer: 554-84-7
EINECS: 209-079-8
FN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,06682
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %