VWR®, Filterspisser
Leverandør: VWR Collection
732-0540EA 1475 NOK
732-0540 732-0542 732-0536 732-0559 732-0571 732-1100 732-1101
VWR®, Filterspisser
Pipettespisser
Alle spissene er fremstilt av, 100 % ren PP av høy kvalitet. Disse spissene er produsert i støpeformer av optimal kvalitet og kan brukes når du trenger en høyere standard. De produktene er testet for endotoksiner (pyrogener) og er sertifisert i henhold til U.S.P. Resinet er testet for metallkontaminasjon. Sertifikater for alle testresultatene for alle lotnumrene er tilgjengelige.
  • En bredere tipåpning gjør for at spissene enkelt festes på både gamle og nye pipetter og hindrer lekkasje
  • Garantert fri for DNA, DNase/RNase, ATP, endotoksiner og tungmetaller
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact,Sustainable Packaging