4-Nitroanisole 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
147020050 147022500
ACRO147020050EA 340 NOK
ACRO147020050 ACRO147022500
4-Nitroanisole 99+%
4-Nitroanisole
Formel: C₇H₇NO₃
Kokepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 51…53 °C
Tetthet: 1,23 g/cm³
Flash punkt: 130 °C
MDL nummer: MFCD00007327
CAS-nummer: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
FN: 3458
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,06682
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Green to brown Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 53 °C
GC ≥99.0 %