2-Nitrofenol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
ACRO128740010EA 1525 NOK
ACRO128740010 ACRO128741000 ACRO128740050 ACRO128745000
2-Nitrofenol 99%
2-Nitrofenol
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Kokepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011688
CAS-nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
FN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,06717
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals and/or chunks or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥98.5 %