Målebeger med håndtak
Leverandør: RSG
718.200 718.150 718.100
RSGA718.200EA 2475 NOK
RSGA718.200 RSGA718.150 RSGA718.100
Målebeger med håndtak
Beger
Stainless steel, Remanit 4301, with handle.
  • Good chemical resistance
  • Excellent resistance to heat
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.