Skrape
Leverandør: BURKLE
5347-0010 5347-0005 5347-0025
BURK5347-0010EA 34625 NOK
BURK5347-0010 BURK5347-0005 BURK5347-0025
Skrape
Prøvetakere Prøvetakere til faststoff
Skrapen er spesielt utformet for prøvetaking i bindekraftige, klebrige og ikke frittflytende stoffer.
  • Rustfritt stål V4A (1,4404)
  • Elektrolytisk polert
For non pourable substances.