2-Nitrofenol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06790.9999EA 0 NOK
8.06790.9999 8.06790.0500 8.06790.9050 8.06790.0100
2-Nitrofenol for syntese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrofenol
Formel: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Kokepunkt: 214,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 43…45 °C
Tetthet: 1,599 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011688
CAS-nummer: 88-75-5
EINECS: 201-857-5
FN: 1663
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,06717
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 2.1 g/l (20 °C)
Melting Point 43 - 45 °C
Molar Mass 139.11 g/mol
Boiling Point 215 - 216 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.15 hPa (25 °C)
Flash Point 108 °C
Ignition Point 550 °C