Trifenylamin 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
140310250 140311000
ACRO140310250EA 1050 NOK
ACRO140310250 ACRO140311000
Trifenylamin 99+%
Trifenylamin
Formel: C₁₈H₁₅N
MW: 245,32 g/mol
Kokepunkt: 347…348 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 125…127 °C
Tetthet: 0,774 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003020
CAS-nummer: 603-34-9
EINECS: 210-035-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 127 °C
GC ≥99.0 %