Anisol 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl phenyl ether, Methoxybenzene
153920010 153920050 153922500 153920025
ACRO153920010EA 1075 NOK
ACRO153920010 ACRO153920050 ACRO153922500 ACRO153920025
Anisol 99%, ren
Anisole
Formel: C₇H₈O
MW: 108,14 g/mol
Kokepunkt: 154 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –37 °C
Tetthet: 0,99 g/cm³
Flash punkt: 45 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008354
CAS-nummer: 100-66-3
EINECS: 202-876-1
FN: 2222
ADR: 3,III
Merck Indeks: 13,00672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d32206d4bb9dbd12360d11d39b31237d54a8dcf8&vid=286a07a5e34a1ec55ff6339785af95d9a4326825&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5160 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %