Guaiakol 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
120190010 120192500 120190050
ACRO120190010EA 1400 NOK
ACRO120190010 ACRO120192500 ACRO120190050
Guaiakol 99+%
Guaiakol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 205 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 27…29 °C
Tetthet: 1,12 g/cm³
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002185
CAS-nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,04568
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %