Bandasjebokser, med lokk
Leverandør: BOCHEM
8760 8761 8771 8770 8772 8762
BOCH8760EA 460 NOK
BOCH8760 BOCH8761 213-0246 BOCH8770 213-0247 BOCH8762
Bandasjebokser, med lokk
Krukker Bokser, generell bruk
Dressing jar either with flat or high shape, made of aluminium.
  • Very good temperature resistance
  • Good chemical resistance
  • Lightweight