Guaiakol for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1-Hydroxy-2-methoxybenzene, 2-Hydroxyanisole, 2-Methoxyphenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
8.18339.0005EA 342 NOK
8.18339.0005 8.18339.0250 8.18339.1000
Guaiakol for syntese, Sigma-Aldrich®
Guaiakol
Formel: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Kokepunkt: 205 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 28…32 °C
Tetthet: 1,1534 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 82 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002185
CAS-nummer: 90-05-1
EINECS: 201-964-7
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,04568
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 10 g/l (30 °C)
Melting Point 28 - 32 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 205 °C
Vapor Pressure 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 82 °C
Density 1.13 g/cm3 (21 °C)
pH 5.4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 750 °C