2-Acetylpyridine ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-(Pyridin-2-yl)ethanone, Methyl 2-pyridyl ketone
A0111-250ML A0111-25ML
TCIAA0111-250MLEA 2500 NOK
TCIAA0111-250ML TCIAA0111-25ML
2-Acetylpyridine ≥99.0% (by GC)
2-Acetylpyridine
Formel: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Kokepunkt: 189°C
Smeltepunkt: ∼10 °C
Tetthet: 1,0818 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 73°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006303
CAS-nummer: 1122-62-9
EINECS: 214-355-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&vid=2d782f2c7611b1821dab78b2549670fa86123e8c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %