Veratrole 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Dimethoxybenzene, Pyrocatechol dimethyl ether
161110010 161111000 161115000
ACRO161110010EA 1850 NOK
ACRO161110010 ACRO161111000 ACRO161115000
Veratrole 99+%
Veratrole
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 207 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 15 °C
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008357
CAS-nummer: 91-16-7
EINECS: 202-045-3
Merck Indeks: 12,10089
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5320 to 1.5360 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA