6-Methyl-2-heptanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Methyl 4-Methylpentyl ketone, 6-Methylheptan-2-one
M0700-25ML M0700-5ML
TCIAM0700-25MLEA 2875 NOK
TCIAM0700-25ML TCIAM0700-5ML
6-Methyl-2-heptanone ≥98.0% (by GC)
6-Methyl-2-heptanone
Formel: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Kokepunkt: 171°C
Smeltepunkt: –59 °C
Tetthet: 0,8203 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00026527
CAS-nummer: 928-68-7
EINECS: 213-179-7
FN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&vid=bb2d473907feb93dc34787fdbef727b37b012195&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 3.0