Stivelse, løselig (from potato)
Leverandør: Thermo Scientific
A11961.36 A11961.0E
A11961.36EA 905 NOK
A11961.36 A11961.0E
Stivelse, løselig (from potato)
Stivelse, løselig
CAS No.: 9005-84-9 Odour: Odourless Melting Point: 256-258° dec. Merck Reference: 14,8799 MDL No.: MFCD00082026
Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Smeltepunkt: 256…258 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00082026
CAS-nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Indeks: 14,8799