1,3-Dimetoksybensen 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Resorcinol dimethyl ether
155231000 155235000
ACRO155231000EA 510 NOK
ACRO155231000 ACRO155235000
1,3-Dimetoksybensen 99%
1,3-Dimetoksybensen
Formel: C₈H₁₀O₂
MW: 138,17 g/mol
Kokepunkt: 85…87 °C (7 mmHg)
Smeltepunkt: –52 °C
Tetthet: 1,05 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008384
CAS-nummer: 151-10-0
EINECS: 205-783-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5230 to 1.5250 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %