5-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
B3116-25G B3116-5G
TCIAB3116-25GEA 4700 NOK
TCIAB3116-25G TCIAB3116-5G
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile ≥98.0% (by GC)
5-Bromo-2-chlorobenzonitrile
Formel: C₇H₃BrClN
MW: 216,46 g/mol
MDL nummer: MFCD00672948
CAS-nummer: 57381-44-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a32fe10f0a3d323755de230ad6f656f90cd95464&vid=a32fe10f0a3d323755de230ad6f656f90cd95464&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C