L-Threonine, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Synonymer: (2S,3R)-(-)-Threonine, H-Thr-OH, (2S,3R)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.16012.0025 8.16012.0100
8.16012.0025EA 825 NOK
8.16012.0025 8.16012.0100
L-Threonine, Sigma-Aldrich®
L-Threonine
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064270
CAS-nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 90 g/l (20 °C)
Melting Point 265 - 270 °C
Molar Mass 119.12 g/mol
Bulk Density 370 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)