Isobutyrylklorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
160660010 160660100 160662500
ACRO160660010EA 2425 NOK
ACRO160660010 ACRO160660100 ACRO160662500
Isobutyrylklorid 98%
Isobutyrylklorid
Formel: C₄H₇ClO
MW: 106,55 g/mol
Smeltepunkt: –90 °C
Tetthet: 1,017 g/cm³
Flash punkt: 1 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000717
CAS-nummer: 79-30-1
EINECS: 201-194-1
FN: 2395
ADR: 3,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA