1,2,3-Trimetoksybensen 98%
Leverandør: Thermo Scientific
160210250 160211000
ACRO160210250EA 480 NOK
ACRO160210250 ACRO160211000
1,2,3-Trimetoksybensen 98%
1,2,3-Trimetoksybensen
Formel: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Kokepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 42…45 °C
Tetthet: 1,112 g/cm³
Flash punkt: 112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008358
CAS-nummer: 634-36-6
EINECS: 211-207-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥97.5 %