2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Bromophenyl)ethanol
393640250 393640010 393640050
ACRO393640250EA 2725 NOK
ACRO393640250 ACRO393640010 ACRO393640050
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 99%
2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Smeltepunkt: 54…56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00065001
CAS-nummer: 5411-56-3
EINECS: 226-491-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %