1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilised, Technical Grade
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-Bromo-3,6-dioxaheptane, 2-(2-Methoxyethoxy)ethyl bromide, m-PEG2-Br
Stabilisering: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
L05406.06 L05406.14
L05406.06EA 835 NOK
L05406.06 L05406.14
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane tech. 90% stabilised, Technical Grade
1-Bromo-2-(2-methoxyethoxy)ethane
Formel: BrH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₃
MW: 183,05 g/mol
Kokepunkt: 156 °C
Smeltepunkt: –23 °C
Tetthet: 1,347
Flash punkt: 73 °C (163 °F)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000238
CAS-nummer: 54149-17-6
EINECS: 259-000-6